648310
3,4-Ethylenedioxypyrrole
2 % (w/v) in THF
Sinonimo/i:
EDOP
About This Item
Prodotti consigliati
Concentrazione
2 % (w/v) in THF
Indice di rifrazione
n20/D 1.4070
P. eboll.
65-67 °C
Punto di fusione
−108 °C
Densità
0.889 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C1COc2c[nH]cc2O1
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-9-6-4-7-3-5(6)8-1/h3-4,7H,1-2H2
IJAMAMPVPZBIQX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?