63796
(3-Mercaptopropyl)methyldimethoxysilane
≥95.0%
Sinonimo/i:
Dimethoxy-(3-mercaptopropyl)methylsilane
Saggio
≥95.0%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
n20/D 1.450
P. eboll.
96 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](C)(CCCS)OC
InChI
1S/C6H16O2SSi/c1-7-10(3,8-2)6-4-5-9/h9H,4-6H2,1-3H3
IKYAJDOSWUATPI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Nafion-MPMDMS nanocomposite membranes by sol-gel method.
- MPMDMS functionalized magnetic- polysilsesquioxane (PSSQ) nanoparticles applicable for heavy metal ions adsorption.
- Thiol-organosilica nanoparticles.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?