Documenti fondamentali
63539
Sigma-Aldrich
Manganese(II) carbonate hydrate
44-46% Mn basis (KT)
Sinonimo/i:
Manganese(2+) carbonate hydrate
About This Item
Formula condensata:
MnCO3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.95 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Concentrazione
44-46% Mn (KT)
Stringa SMILE
[Mn++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Mn/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)