Documenti fondamentali
634026
Sigma-Aldrich
Nickel-62Ni
95 atom % (62Ni)
Sinonimo/i:
Nickel-62
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
62Ni
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141729
ID PubChem:
Purezza isotopica
95 atom % (62Ni)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[62Ni]
InChI
1S/Ni/i1+3
PXHVJJICTQNCMI-AKLPVKDBSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)