Documenti fondamentali
633623
Sigma-Aldrich
5,7-Dichloroisatin
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H3Cl2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
solid
Punto di fusione
218-223 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ketone
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)c2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H3Cl2NO2/c9-3-1-4-6(5(10)2-3)11-8(13)7(4)12/h1-2H,(H,11,12,13)
AYGGQJHJRFZDFH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)