633259
N-Acetoxy-d3-succinimide
98 atom % D
Sinonimo/i:
Acetic-d3 acid, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
tecniche
protein expression: suitable
Punto di fusione
133 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H7NO4/c1-4(8)11-7-5(9)2-3-6(7)10/h2-3H2,1H3/i1D3
SIFCHNIAAPMMKG-FIBGUPNXSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)