Documenti fondamentali
633127
Sigma-Aldrich
Propionic acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Propanoic acid-2,3-13C2
About This Item
Formula condensata:
13CH313CH2COOH
Peso molecolare:
76.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
141 °C (lit.)
Punto di fusione
-24--23 °C (lit.)
Densità
1.017 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1+1,2+1
XBDQKXXYIPTUBI-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)