631361
4′-Acetamidoacetophenone
97%
Sinonimo/i:
4′-Acetylacetanilide, 4-Acetamidoacetophenone, N-(4-Acetylphenyl)acetamide
Saggio
97%
Punto di fusione
166-170 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7(12)9-3-5-10(6-4-9)11-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)