Documenti fondamentali
630039
Sigma-Aldrich
6-Hydroxy-3-coumaranone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
242-246 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc2C(=O)COc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-1-2-6-7(10)4-11-8(6)3-5/h1-3,9H,4H2
GBDMODVZBPFQKI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
"Synthesis of aminoalkyl-substituted aurone derivatives as acetylcholinesterase inhibitors"
Lee HY, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 23(01), 231-240 (2015)