Documenti fondamentali
616850
Sigma-Aldrich
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene-d22
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
(C6D5)2C=CDCD=C(C6D5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
Punto di fusione
207-209 °C
Spostamento di massa
M+22
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])\C(=C([2H])\C([2H])=C(\c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4[2H]
InChI
1S/C28H22/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-22H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D,16D,17D,18D,19D,20D,21D,22D
KLCLIOISYBHYDZ-SMJVRUDNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)