Documenti fondamentali
616664
Sigma-Aldrich
Benzo[e]pyrene-d12
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
4,5-Benzopyrene-d12
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20D12
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Punto di fusione
177-180 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c2c5c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
TXVHTIQJNYSSKO-AQZSQYOVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Benzo[a]pyrene ≥96% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B1760
Benzo[a]pyrene
Marco Schintu et al.
Marine pollution bulletin, 135, 819-827 (2018-10-12)
Passive sampling techniques were used for monitoring trace metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the seawater surrounding the Costa Concordia shipwreck (Isola del Giglio, Italy). The monitoring lasted two and a half years (2012-2014) and considered all four phases
Badreddine Barhoumi et al.
Marine environmental research, 101, 184-195 (2014-08-12)
In this study, biological responses and contaminant levels in biological tissues were investigated in grass goby fish specimens (Zosterisessor ophiocephalus) collected from five stations in a moderately polluted ecosystem, namely the Bizerte lagoon on the north coast of Tunisia. The