Key Documents
616559
Sigma-Aldrich
Fluoxetine-d5 hydrochloride
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17D5H13F3NO·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
PM
350.72 by atom % calculation
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(CCNC)Oc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/i2D,3D,4D,5D,6D;
GIYXAJPCNFJEHY-CERKJNTMSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Florence Nantaba et al.
Chemosphere, 239, 124642-124642 (2019-09-16)
The occurrence of 24 pharmaceuticals (including 15 antibiotics, three analgesic/anti-inflammatory drugs, three anti-epileptic/antidepressant drugs, two beta blockers, and one lipid regulator) was investigated in 75 water samples collected from four bays in the Ugandan part of Lake Victoria. In addition