Documenti fondamentali
616230
Sigma-Aldrich
Algal amino acid mixture-D
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352106
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Only non-exchangeable positions are deuterated.
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)