Key Documents
614823
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromopropane-d6
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
BrCD2CD2CD2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
167 °C (lit.)
Punto di fusione
-34 °C (lit.)
Densità
2.047 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2
VEFLKXRACNJHOV-NMFSSPJFSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)