613436
Ossido di deuterio
60 atom % D
Sinonimo/i:
Acqua pesante, Acqua-d2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
60 atom % D
P. ebollizione
101.4 °C (lit.)
Punto di fusione
3.8 °C (lit.)
Stringa SMILE
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)