Documenti fondamentali
612715
Supelco
Trichlorofluoromethane solution
NMR reference standard, 50% in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
NMR reference standard
Concentrazione
50% in chloroform-d (99.8 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
5 mm × 8 in.
Compatibilità
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
Stringa SMILE
FC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3F/c2-1(3,4)5
CYRMSUTZVYGINF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Trichlorofluoromethane solution may be used as a NMR reference standard for the quantitative determination of haloperidol, selectively in pharmaceutical preparations and human serum using 19F nuclear magnetic resonance(19F NMR)technique.
Quantità
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
19 F NMR as a powerful technique for the assay of anti-psychotic drug haloperidol in human serum and pharmaceutical formulations
Shamsipur M, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 43(3), 1116-1121 (2007)