Documenti fondamentali
609137
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn-OH-amine-15N
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-asparagine-α-15N1, L-Asparagine-15N1 (amine-15N) α-N-Fmoc derivative
About This Item
Formula condensata:
H2NCOCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
Peso molecolare:
355.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D -13°, c = 1 in DMF
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
190 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i21+1
YUGBZNJSGOBFOV-YOINDOSNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)