Documenti fondamentali
609064
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-(amino-15N)
99 atom % 15N
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H1215NNO2
Peso molecolare:
205.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 15N
Attività ottica
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
280-285 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH2][C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1
QIVBCDIJIAJPQS-ZNXOOWLZSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)