Documenti fondamentali
608904
Sigma-Aldrich
N-Methylacetamide-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CH3CO15NH(CH3)
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
204-206 °C (lit.)
Punto di fusione
26-28 °C (lit.)
Densità
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[15NH]C(C)=O
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)/i4+1
OHLUUHNLEMFGTQ-AZXPZELESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)