Documenti fondamentali
607479
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl(form-13C,d)amide
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
D13CON(CH3)2
Peso molecolare:
75.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
153 °C (lit.)
Punto di fusione
-61 °C (lit.)
Densità
0.969 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H][13C](=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i3+1D
ZMXDDKWLCZADIW-FPLRYNQDSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)