Documenti fondamentali
606715
Sigma-Aldrich
Lindane-13C6 (γ-BHC)
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
1,2,3,4,5,6-Hexachloro cyclohexane-13C6
About This Item
Formula condensata:
13C6H6Cl6
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Punto di fusione
113-115 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
Cl[13C@@H]1[13C@@H](Cl)[13C@@H](Cl)[13C@H](Cl)[13C@@H](Cl)[13C@H]1Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4+,5+,6+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
JLYXXMFPNIAWKQ-BDHSFOLOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)