Documenti fondamentali
606499
Sigma-Aldrich
Heptanoic-5,6,7-13C3 acid
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
13CH3(13CH2)2(CH2)3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2][13CH2]CCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1
MNWFXJYAOYHMED-VMIGTVKRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)