Documenti fondamentali
606197
Sigma-Aldrich
Erythromycin-(N-methyl-13C) lactobionate salt
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC48H89NO25
Peso molecolare:
1093.22
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.CC[C@H]2OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]4O)N(C)[13CH3])[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]2(C)O
InChI
1S/C37H67NO13.C12H22O12/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26;13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3;3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22)/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-;3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+/m11/s1/i11+1;
NNRXCKZMQLFUPL-QIAHAORHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)