Documenti fondamentali
605662
Sigma-Aldrich
Valeric acid-5-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Pentanoic acid-5-13C
About This Item
Formula condensata:
13CH3(CH2)3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
185 °C (lit.)
Punto di fusione
-20--18 °C (lit.)
Densità
0.948 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH3]CCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i1+1
NQPDZGIKBAWPEJ-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)