Documenti fondamentali
605476
Sigma-Aldrich
D-Ribose-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C3H10O5
Peso molecolare:
152.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D -20, c = 4 in H2O
Punto di fusione
88-92 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O[C@@H]1CO[13CH](O)[13C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4-,5?/m1/s1/i4+1,5+1
SRBFZHDQGSBBOR-QWNVQCSHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)