Documenti fondamentali
605352
Sigma-Aldrich
D-Ribose-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC4H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D -20, c = 4 in H2O
Punto di fusione
88-92 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H,1H2/t2-,3-,4-,5?/m1/s1/i5+1
HMFHBZSHGGEWLO-LZOXQHQWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)