604275
Methyl 4-iodobenzoate-(ring-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
I13C6H4-CO2CH3
Peso molecolare:
268.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
112-116 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
COC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](I)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
DYUWQWMXZHDZOR-WBJZHHNVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)