Documenti fondamentali
603864
Sigma-Aldrich
p-Toluic acid-α-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
4-Methylbenzoic acid-α-13C
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H413CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Stato
solid
P. ebollizione
274-275 °C
Punto di fusione
177-180 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i8+1
LPNBBFKOUUSUDB-VJJZLTLGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)