Key Documents
603759
Sigma-Aldrich
1-Bromohexane-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Hexyl bromide-1-13C
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)413CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. eboll.
154-158 °C (lit.)
Punto di fusione
-85 °C (lit.)
Densità
1.183 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCCCC[13CH2]Br
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i6+1
MNDIARAMWBIKFW-PTQBSOBMSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2