Documenti fondamentali
603732
Sigma-Aldrich
Iodobenzene-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
13C6H5I
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
188 °C (lit.)
Punto di fusione
-29 °C (lit.)
Densità
1.876 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
I[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SNHMUERNLJLMHN-IDEBNGHGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)