Documenti fondamentali
602140
Sigma-Aldrich
Xenon-129Xe
80 atom %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
129Xe
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142001
ID PubChem:
Purezza isotopica
80 atom %
Stato
gas
P. ebollizione
-107.1 °C (lit.)
Stringa SMILE
[129Xe]
InChI
1S/Xe/i1-2
FHNFHKCVQCLJFQ-YPZZEJLDSA-N
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)