Documenti fondamentali
600032
Sigma-Aldrich
Allyl alcohol-2-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
2-Propen-2-13C-1-ol
About This Item
Formula condensata:
H2C=13CHCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
59.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
96-98 °C (lit.)
Punto di fusione
-129 °C (lit.)
Densità
0.869 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC[13CH]=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2/i2+1
XXROGKLTLUQVRX-VQEHIDDOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Qing Lyu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(2), 546-555 (2018-12-26)
SENCR is a human-specific, vascular cell-enriched long-noncoding RNA (lncRNA) that regulates vascular smooth muscle cell and endothelial cell (EC) phenotypes. The underlying mechanisms of action of SENCR in these and other cell types is unknown. Here, levels of SENCR RNA