Documenti fondamentali
594091
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N,d4 deuteroxide solution
~3 N in D2O, 99 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
15ND4OD/D2O soln.
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 15N
98 atom % D
Concentrazione
~3 N in D2O
tecniche
bio NMR: suitable
Densità
1.082 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[O-][2H].[2H][15N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;/hD5
VHUUQVKOLVNVRT-WWGYPZNKSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com