Key Documents
592617
Sigma-Aldrich
Glycine-15N,d5
98 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
D215NCD2CO2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
81.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
98 atom % D
Forma fisica
solid
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1D2,3+1/hD3
DHMQDGOQFOQNFH-GLDTTZKRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)