Documenti fondamentali
592471
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-d6-glycine hydrochloride
99 atom % D
Sinonimo/i:
N-Methylsarcosine-dimethyl-d6 hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2NCH2CO2H · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
190-192 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CC(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H/i1D3,2D3;
FKASAVXZZLJTNX-TXHXQZCNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)