Documenti fondamentali
591327
Sigma-Aldrich
Poly(1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl methacrylate)
About This Item
Formula condensata:
(C7H6F6O2)n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.39 (lit.)
Temp. transizione
Tg (DSC) 56 °C(lit.)
Tg 56 °C(lit.)
Solubilità
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
Applicazioni
Low refractive index, photocrosslinkable polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Refractive index (RI or n) is of critical importance for photonics applications such as optical waveguides and ophthalmic devices. Based on their unique refractive index characteristics and good optical clarity, polymeric materials are also used as anti-reflective coatings for solar cells, displays and contact lenses.