Documenti fondamentali
589896
Sigma-Aldrich
Methyl-d1-amine-15N
98 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
CH2D15NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
33.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
98 atom % D
P. ebollizione
-6.3 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C[15NH2]
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D,2+1
BAVYZALUXZFZLV-UBIWUTSMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)