588652
4-Hydroxybenzaldehyde-d6
99 atom % D
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % D
Forma fisica
solid
Punto di fusione
117-119 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(C([2H])=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D,2D,3D,4D,5D/hD
RGHHSNMVTDWUBI-QNKSCLMFSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)