Documenti fondamentali
588113
Sigma-Aldrich
Propionaldehyde-2,2-d2
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
2,2-Dideuteropropanal
About This Item
Formula condensata:
CH3CD2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
P. eboll.
46-50 °C (lit.)
Punto di fusione
-81 °C (lit.)
Densità
0.832 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[H]C(=O)C([2H])([2H])C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i2D2
NBBJYMSMWIIQGU-CBTSVUPCSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)