Documenti fondamentali
587958
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CC5H5Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. eboll.
132 °C (lit.)
Punto di fusione
-45 °C (lit.)
Densità
1.116 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Cl[13c]1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i6+1
MVPPADPHJFYWMZ-PTQBSOBMSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)