Documenti fondamentali
586633
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinonimo/i:
2-Propenenitrile-2-13C
About This Item
Formula condensata:
H2C=13CHCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
54.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
P. ebollizione
77 °C (lit.)
Punto di fusione
-83 °C (lit.)
Densità
0.830 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=[13CH]C#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i2+1
NLHHRLWOUZZQLW-VQEHIDDOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4.99 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)