569550
Acetonitrile-d3
≥99.8 atom % D, anhydrous
Sinonimo/i:
Metil-d3 cianide, Trideuteroacetonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥99.8 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
Limite di esplosione
3.0-16 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
>10 ppm water
Indice di rifrazione
n20/D 1.341 (lit.)
P. ebollizione
80.7 °C (lit.)
Punto di fusione
-46 °C (lit.)
Densità
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Applicazioni
- IR and NMR solvent.
- Probe for zeolite acidity.
- Cartridge eluent in HPLC– SPE (solid-phase extraction)–NMR technique.
Prodotti consigliati
Accessorio
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?