Key Documents
568201
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5190 (lit.)
P. eboll.
236-237 °C (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-11(2,3)9-4-6-10(7-5-9)12-8-13/h4-7H,1-3H3
WUWBDQJTQTVBSQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-tert-butylphenyl isocyanate may be used in the synthesis of N-(4-tert-butylphenyl)-5-[(4-fluorophenyl)sulfamoyl]-1,3-dihydro-2H-isoindole-2-carboxamide.
Avvertenza
Refrigerate
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
"Identification of 2-[2-(4-tert-butylphenyl) ethyl]-N-(4-fluorophenyl)-1, 2, 3, 4-tetrahydroisoquinoline-6-sulfonamide (29) as an orally available MGAT2 inhibitor"
Busujima T, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 23(17), 5922-5931 (2015)