Key Documents
568155
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,-Tetramethyl-2-phenylsulfanylmethyl-1,3,2-dioxaborolane
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5SCH2BC2O2(CH3)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5280 (lit.)
P. eboll.
105-108 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OB(CSc2ccccc2)OC1(C)C
InChI
1S/C13H19BO2S/c1-12(2)13(3,4)16-14(15-12)10-17-11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,10H2,1-4H3
DGPGLPBMZOKGON-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4,4,5,5,-Tetramethyl-2-phenylsulfanylmethyl-1,3,2-dioxaborolane is used to prepare aryl/heteroaryl derivatives via the formation of C-C and C-hetero bonds.
It can also be used as:
  • A starting material in the synthesis of α-aminoboronic acids as serine proteases inhibitors.
  • A substrate in the coupling reactions with carbonyl compounds under Ir-catalyzed photoredox conditions.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)