557625
Poly(3-cyclohexylthiophene-2,5-diyl)
Sinonimo/i:
P3CHT
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Prodotti consigliati
Fluorescenza
λex 400 nm; λem 544 nm in chloroform
Descrizione generale
Poly(3-alkylthiophene)s have been extensively studied for their thermo- and solvatochromism, as well as for applications in field effect transistors. Bulky side groups such as cyclohexyl twist the coplanarity of the polythiophene main chain and shift the emission color to green.
Applicazioni
Conducting polymer.
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Light-Emitting Polymers