Documenti fondamentali
554693
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxyethyl)urea
95%
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH2NHC(O)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
95%
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
164-169 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
NC(=O)NCCO
InChI
1S/C3H8N2O2/c4-3(7)5-1-2-6/h6H,1-2H2,(H3,4,5,7)
CLAHOZSYMRNIPY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Urea Cytiva 17-1319-01, pack of 500 g
GE17-1319-01
Urea
Biuret 98% (Contains ≤10%(w/w) Triuret)
Sigma-Aldrich
15270
Biuret
Urea for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18710
Urea
Urea powder, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
U5378
Urea
Urea GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.08487
Urea
2-Imidazolidone 96%
Sigma-Aldrich
I601
2-Imidazolidone
Fan C Wang et al.
Journal of cosmetic science, 68(2), 159-172 (2018-04-06)
A petroleum-free skin cream was developed using food-grade ingredients. The rheological and sensorial properties of this petroleum-free skin cream were compared to a commercially available petroleum-based skin cream. Specifically, large-amplitude oscillatory shear (LAOS) characterization of the two skin creams was