553506
Octadecyl-functionalized silica gel
extent of labeling: ≥20.7% carbon loading
Sinonimo/i:
C18 silica gel
About This Item
Prodotti consigliati
Grado di funzionalizzazione
≥20.7% carbon loading
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)