548618
2-Benzyl-4-chlorophenol
95%
Sinonimo/i:
Chlorophene
Saggio
95%
P. eboll.
160-162 °C (lit.)
Punto di fusione
46-49 °C (lit.)
Densità
1.188 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
phenyl
Stringa SMILE
Oc1ccc(Cl)cc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H11ClO/c14-12-6-7-13(15)11(9-12)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9,15H,8H2
NCKMMSIFQUPKCK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?