546186
Coumarin 153
Dye content 99 %
Sinonimo/i:
2,3,6,7-Tetrahydro-9-(trifluoromethyl)-1H,5H,11H-[1]benzopyrano(6,7,8-ij)quinolizin-11-one, 2,3,6,7-Tetrahydro-9-trifluoromethyl-1H,5H-quinolizino(9,1-gh)coumarin, 8-Trifluoromethyl-2,3,5,6-4H-1,H-11-oxa-3a-aza-benzo[de]anthracen-10-one, Coumarin 540A
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 99%
Punto di fusione
164-168 °C (lit.)
λmax
422 nm (lit.)
422 nm
Fluorescenza
λem 532 nm in ethanol (Lasing peak 550 nm, lasing range 521 - 605 nm (methanol), pump source XeCl (308 nm))
Stringa SMILE
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2c3CCCN4CCCc(cc12)c34
InChI
1S/C16H14F3NO2/c17-16(18,19)12-8-13(21)22-15-10-4-2-6-20-5-1-3-9(14(10)20)7-11(12)15/h7-8H,1-6H2
VSSSHNJONFTXHS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm2.2
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
546186-100MG | 4061832568553 |