Documenti fondamentali
544493
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
26-30 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccc(Br)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H
ISHYFWKKWKXXPL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene is an aryl halide. It can be distinguished from the other bromodichlorobenzene isomers using IR and Raman spectral data. It can undergo Suzuki–Miyaura cross-coupling reaction with arylboronic acids in the presence of different Suzuki catalysts.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)